Learn More
(4-clorofenilsulfonil)acetona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11422647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11422647 1 g 1 g
11432647 5 g 5 g
11442647 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11422647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14858.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5000-48-6
Fórmula molecular C9H9ClO3S
Peso molecular (g/mol) 232.68
Número MDL MFCD00018663
Clave InChI BRDBHPZILGTBFY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorophenylsulfonylacetone, 1-4-chlorophenyl sulfonyl acetone, 1-4-chlorophenyl sulfonyl propan-2-one, 4-chlorobenzenesulphonylacetone, p-chlorophenylsulfonylacetone, 1-4-chlorobenzenesulfonyl propan-2-one, 4-chlorophenylsulfonyl acetone, 1-4-chlorophenyl sulfonylpropan-2-one, maybridge1_004685
PubChem CID 521269
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenil)sulfonilpropan-2-ona
SMILES CC(=O)CS(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Chlorophenylsulfonyl)acetone
Punto de fusión 78°C to 82°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2051464
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.69
Porcentaje de pureza 98%