Learn More
4-Clorofenilfenil Sulfona, TRC
Código de producto. 17903365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17903365 1 g 1 g
17902955 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17903365 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3750151G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-00-2
Fórmula molecular C12 H9 Cl O2 S
Peso molecular (g/mol) 252.72
Sinónimo 4-Chlorodiphenyl Sulfone, 4-Chlorophenyl Phenyl Sulfone, NSC 404335, R 242, Sulfenon, Sulphenone, p-Chlorodiphenyl Sulfone, p-Chlorophenyl Phenyl Sulfone, p-Chlorophenyl Phenyl Sulfone, 1-Chloro-4-(phenylsulfonyl)benzene
Nombre IUPAC 1-(benzenosulfonil)-4-clorobenceno
SMILES Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenyl phenyl sulfone
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9ClO2S/c13-10-6-8-12(9-7-10)16(14,15)11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.0012