Learn More
Cloruro de 4-clorobencidrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449817 25 g 25 g
11459817 100 g 100 g
11469817 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449817 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22778.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 134-83-8 | C13H10Cl2 | 237.123 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134-83-8
Fórmula molecular C13H10Cl2
Peso molecular (g/mol) 237.123
Número MDL MFCD00000856
Clave InChI ALKWTKGPKKAZMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorobenzhydryl chloride, 4-chlorobenzhydrylchloride, p-chlorobenzhydryl chloride, 1-chloro-4-chloro phenyl methyl benzene, benzene, 1-chloro-4-chlorophenylmethyl, chloro 4-chlorophenyl phenylmethane, chloro p-chlorophenyl phenylmethane, methane, chloro p-chlorophenyl phenyl, 1-chloro-4-chlorophenylmethyl benzene
PubChem CID 241584
Nombre IUPAC 1-cloro-4-[cloro(fenil)metil]benceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzhydryl chloride
Densidad 1.239
Punto de ebullición 159°C to 160°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación 194°C (381°F)
Índice de refracción 1.603
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 2050236
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.13
Porcentaje de pureza 98%