Learn More
4-Clorobenzhidrol, TRC
Código de producto. 30136415
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136415 50 g 50 g
30134375 10 g 10 g
17970425 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136415 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36449050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-56-2
Fórmula molecular C13 H11 Cl O
Peso molecular (g/mol) 218.68
Sinónimo (RS)-(4-Chlorophenyl)phenylmethanol, 4-Chlorobenzhydrol, Meclozine Hydrochloride Imp. B (EP)
Nombre IUPAC (4-clorofenil)-fenilmetanol
SMILES OC(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzhydrol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13,15H
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.0498
Porcentaje de pureza >95%