Learn More
4-Clorobencidrol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490098 25 g 25 g
11480098 5 g 5 g
11400108 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490098 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23691.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 119-56-2 | C13H11ClO | 218.68 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-56-2
Fórmula molecular C13H11ClO
Peso molecular (g/mol) 218.68
Número MDL MFCD00004491
Clave InChI AJYOOHCNOXWTKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorobenzhydrol, 4-chlorophenyl phenyl methanol, p-chlorobenzhydrol, chlorobenzhydrol, benzhydrol, p-chloro, 4-chlorodiphenylmethanol, benzhydrol, 4-chloro, 4-chlorophenyl phenylmethanol, 4-chlorobenzhydryl alcohol, benzenemethanol, 4-chloro-.alpha.-phenyl
PubChem CID 8401
ChEBI CHEBI:35091
Nombre IUPAC (4-clorofenil)-fenilmetanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)Cl)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzhydrol
Punto de fusión 58°C to 62°C
Punto de ebullición 150°C to 151°C (2.6 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 2050235
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.68
Porcentaje de pureza 98%