Learn More
Ácido 4-cloro-3-fluorobencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15470068 5 g 5 g
15460068 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15470068 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53325.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137504-86-0
Fórmula molecular C6H5BClFO2
Peso molecular (g/mol) 174.362
Número MDL MFCD01319010
Clave InChI CMJQIHGBUKZEHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-3-fluorophenyl boronic acid, 4-chloro-3-fluorobenzeneboronic acid, 3-fluoro-4-chlorophenylboronic acid, 4-chloro-3-fluoro-phenyl boronic acid, boronic acid, 4-chloro-3-fluorophenyl, 4-chloro-3-fluorobenzeneboronicacid, pubchem1776, ksc174k0r, acmc-1c195, 4-chloro3-fluorophenylboronic acid
PubChem CID 2778656
Nombre IUPAC ácido (4-cloro-3-fluorofenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)Cl)F)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-fluorobenzeneboronic acid
Punto de fusión 198°C to 204°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.37
Porcentaje de pureza 97%