Learn More
Ácido 4-cloro-3-(clorosulfonil)benzoico, TRC
Código de producto. 30012900
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012900 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30012900 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC364950250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-(chlorosulfonyl)benzoic Acid
CAS 2494-79-3
Fórmula molecular C7H4Cl2O4S
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3-(Chlorosulfonyl)-4-chlorobenzoic Acid, 3-Carboxy-6-chlorobenzenesulfonyl Chloride;
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4Cl2O4S/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)14(9,12)13/h1-3H,(H,10,11)
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)S(=O)(=O)Cl)Cl
Nombre IUPAC Ácido 4-cloro-3-clorosulfonilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 255.08