Learn More
Ácido 4-cloro-2-fluorofenilacético, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11485900
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11485900 1 g 1 g
11495900 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11485900
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26512.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 4-cloro-2-fluorofenilacético se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 194240-75-0
Fórmula molecular C8H6ClFO2
Peso molecular (g/mol) 188.58
Número MDL MFCD03095402
Clave InChI WKAZXGAJEGPUAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-2-fluorophenylacetic acid, 2-4-chloro-2-fluorophenyl acetic acid, 4-chloro-2-fluorophenyl acetic acid, 4-chloro-2-fluorophenylaceticacid, rarechem al bo 0928, pubchem4292, acmc-20a3w8, ksc541i7t, 4-chlor-2-flour phenyactic acid, 4-chloro-2-fluoro-phenyl acetic acid
PubChem CID 2757563
Nombre IUPAC ácido 2-(4-cloro-2-fluorofenil)acético
SMILES OC(=O)CC1=CC=C(Cl)C=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-fluorophenylacetic acid
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.59
Porcentaje de pureza 97%