Learn More
Ácido 4-cloro-2-fluorobencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11402180
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11402180 10 g 10 g
11492170 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11402180 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28872.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Used as intermediates for pharmaceutical and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Utilizado como intermedio para productos farmacéuticos y agroquímicos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 160591-91-3
Fórmula molecular C6H5BClFO2
Peso molecular (g/mol) 174.362
Número MDL MFCD02684293
Clave InChI YBNDRTRLXPEWKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid, 4-chloro-2-fluorophenyl boronic acid, 4-chloro-2-fluorophenylboronicacid, 2-fluoro-4-chlorophenylboronic acid, b-4-chloro-2-fluorophenyl-boronic acid, 4-chloro-2-fluorophenyl-boronic acid, boronic acid, 4-chloro-2-fluorophenyl, boronic acid, b-4-chloro-2-fluorophenyl, pubchem5034, 4-chloro-2-fluoro-phenyl boronic acid
PubChem CID 4193595
Nombre IUPAC ácido (4-cloro-2fluorofenil)borónico
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)Cl)F)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
Punto de fusión 246°C to 250°C
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.37
Porcentaje de pureza 97%