Learn More
4-Cloro-1,2-difluorobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499743
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499743 5 g 5 g
11409753 25 g 25 g
11419753 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499743 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12924.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 696-02-6 | C6H3ClF2 | 148.537 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 696-02-6
Fórmula molecular C6H3ClF2
Peso molecular (g/mol) 148.537
Número MDL MFCD00042572
Clave InChI OPQMRQYYRSTBME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-chloro-3,4-difluorobenzene, 3,4-difluorochlorobenzene, 4-chloro-1,2-difluoro-benzene, benzene, 4-chloro-1,2-difluoro, pubchem3417, 3,4-diflurochlorobenzene, acmc-209o9n, ksc493g2d, 3,4-difluoro-1-chlorobenzene
PubChem CID 136519
Nombre IUPAC 4-cloro-1,2-difluorobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-1,2-difluorobenzene
Densidad 1.35
Punto de ebullición 128°C to 130°C
Temperatura de inflamación 32°C (89°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.4745
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 2081081
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.54
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.