Learn More
4-cloro-1,2-difluorobenceno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10748153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
10748153 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 10748153 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01824EA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-1, 2-difluorobenzene
CAS 696-02-6
% mín. CAS 97.0
Densidad 1.35g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C6H3ClF2
Número MDL MFCD00042572
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-chloro-3,4-difluorobenzene, 3,4-difluorochlorobenzene, 4-chloro-1,2-difluoro-benzene, benzene, 4-chloro-1,2-difluoro, pubchem3417, 3,4-diflurochlorobenzene, acmc-209o9n, ksc493g2d, 3,4-difluoro-1-chlorobenzene
Clave InChI OPQMRQYYRSTBME-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)F)F
Nombre IUPAC 4-cloro-1,2-difluorobenceno
Peso molecular (g/mol) 148.537
PubChem CID 136519
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.54
Porcentaje de pureza 97%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.