Learn More
4-Bromotrifenilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15416798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15416798 5 g 5 g
15426798 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15416798 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60328.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 36809-26-4 | C18H14BrN | 324.221 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36809-26-4
Fórmula molecular C18H14BrN
Peso molecular (g/mol) 324.221
Número MDL MFCD01851266
Clave InChI SQTLUXJWUCHKMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromotriphenylamine, 4-bromo-phenyl-diphenyl-amine, 4-bromophenyl diphenylamine, 4-bromo triphenylamine, benzenamine, 4-bromo-n,n-diphenyl, n,n-diphenyl-4-bromoaniline, rarechem fh 1g 0a02, n-4-bromophenyl-n-phenylbenzenamine, 4-diphenylamino-1-bromobenzene
PubChem CID 642838
Nombre IUPAC 4-bromo-N,N-difenilanilina
SMILES C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromotriphenylamine
Punto de fusión 108°C to 112°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.21
Porcentaje de pureza 99%