Learn More
Metilsulfona de 4-bromofenilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430273 10 g 10 g
11440273 50 g 50 g
11450273 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430273 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11427.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3466-32-8 | C7H7BrO2S | 235.095 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3466-32-8
Fórmula molecular C7H7BrO2S
Peso molecular (g/mol) 235.095
Número MDL MFCD00025065
Clave InChI FJLFSYRGFJDJMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromophenyl methyl sulfone, 1-bromo-4-methylsulfonyl benzene, 1-bromo-4-methanesulfonylbenzene, p-bromophenyl methyl sulfone, methyl 4-bromophenyl sulfone, 4-bromophenyl methyl sulphone, benzene, 1-bromo-4-methylsulfonyl, 4-bromophenylmethylsulfone, p-methyl benzenesulfobromide, sulfone, p-bromophenyl methyl
PubChem CID 77014
Nombre IUPAC 1-bromo-4-metilsulfonilbenceno
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromophenyl methyl sulfone
Punto de fusión 101°C to 102°C
Cantidad 10 g
Beilstein 2045675
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.1
Porcentaje de pureza ≥98%