Learn More
4-Bromoflurobeceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10385830 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
100 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10385830 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10345880 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
15730789 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10385830 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 107010100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 460-00-4 | C6H4BrF | 175.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 460-00-4
Fórmula molecular C6H4BrF
Peso molecular (g/mol) 175.00
Número MDL MFCD00000342
Clave InChI AITNMTXHTIIIBB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromofluorobenzene, p-bromofluorobenzene, p-fluorobromobenzene, 4-fluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-4-fluoro, 4-fluorophenyl bromide, 1-fluoro-4-bromobenzene, 4-fluoro-1-bromobenzene, p-fluorophenyl bromide, bromo fluorobenzene
PubChem CID 9993
Nombre IUPAC 1-bromo-4-fluorobenceno
SMILES FC1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromofluorobenzene
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -8.0°C
Color Incolora
Densidad 1.5930g/mL
Punto de ebullición 150.0°C to 153.0°C
Temperatura de inflamación 53°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4F
Índice de refracción 1.5260 to 1.5280
Cantidad 10 mL
Beilstein 05, 209
Gravedad específica 1.593
Información de solubilidad Solubility in water: 0.14g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,acetone,soluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 175
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido