Learn More
4-Bromo-n,n-dimetilanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10449920 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10449920 25 g Frasco de plástico 25 g
10256370 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10449920 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 222210250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 586-77-6 | C8H10BrN | 200.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 586-77-6
Fórmula molecular C8H10BrN
Peso molecular (g/mol) 200.08
Número MDL MFCD00000093
Clave InChI XYZWMVYYUIMRIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethyl-p-bromoaniline, 4-dimethylaminobromobenzene, p-bromo-n,n-dimethylaniline, benzenamine, 4-bromo-n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-bromoaniline, p-dimethylamino phenyl bromide, p-dimethylaminobromobenzene, 1-bromo-4-dimethylamino benzene, p-bromo dimethylamino benzene, p-n,n-dimethylaminobromobenzene
PubChem CID 11465
Nombre IUPAC 4-bromo-N,N-dimetilanilina
SMILES CN(C)C1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-N, N-dimethylaniline
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 53°C to 56°C
Color De azul o gris a blanco
Punto de ebullición 264°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal BrC6H4N(CH3)2
Cantidad 25 g
Beilstein 12, 637
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: methanol 100g/L
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.08
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-N,N-dimethylaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.