Learn More
4-Bromo-N,N-dimetilanilina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499822
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499822 25 g 25 g
11409832 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499822 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10854.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 586-77-6 | C8H10BrN | 200.08 g/mol
4-Bromo-N,N-dimethylaniline is used as an internal standard in the determination of iodine present as iodide (as in pharmaceuticals), iodate (as in iodized table salt) and covalently bound to organic compounds (as in milk and vegetables).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-bromo-N,N-dimetilanilina se utiliza como norma interna en la determinación de yodo presente como yoduro (como en los productos farmacéuticos), yodato (como en la sal de mesa yodada) y covalentemente ligado a compuestos orgánicos (como en la leche y las verduras).
Solubilidad
Soluble en metanol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos y metales. Almacenar a 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 586-77-6
Fórmula molecular C8H10BrN
Peso molecular (g/mol) 200.08
Número MDL MFCD00000093
Clave InChI XYZWMVYYUIMRIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethyl-p-bromoaniline, 4-dimethylaminobromobenzene, p-bromo-n,n-dimethylaniline, benzenamine, 4-bromo-n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-bromoaniline, p-dimethylamino phenyl bromide, p-dimethylaminobromobenzene, 1-bromo-4-dimethylamino benzene, p-bromo dimethylamino benzene, p-n,n-dimethylaminobromobenzene
PubChem CID 11465
Nombre IUPAC 4-bromo-N,N-dimetilanilina
SMILES CN(C)C1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-N,N-dimethylaniline
Punto de fusión 52°C to 56°C
Punto de ebullición 263°C to 265°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 2206155
Información de solubilidad Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.08
Porcentaje de pureza ≥98%