Learn More
4-Bromo-N,N-dietilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11312246 2 g 2 g
11322246 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312246 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03619.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2052-06-4 | C10H14BrN | 228.13 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en la oscuridad. Almacenar alejado de agentes oxidantes y luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2052-06-4
Fórmula molecular C10H14BrN
Peso molecular (g/mol) 228.13
Número MDL MFCD00013530
Clave InChI NGYMZFJVHHKJQR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16328
Nombre IUPAC 4-bromo-N,N-dietilanilina
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-N,N-diethylaniline
Punto de fusión 32°C to 35°C
Punto de ebullición 269°C to 271°C
Cantidad 2 g
Número UN UN2811
Beilstein 2803424
Sinónimo p-bromo-n,n-diethylaniline, benzenamine, 4-bromo-n,n-diethyl, n,n-diethyl-p-bromoaniline, 4-n,n-diethylamino-bromobenzene, benzenamine,4-bromo-n,n-diethyl, p-n,nddiethylaniline, 4-bromodiethylaniline, 4-bromophenyldiethylamine, 4-bromophenyl diethylamine, 4-bromo-phenyl diethylamine
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.13
Porcentaje de pureza 97%