Learn More
4-Bromo-3-fluorotolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409436 10 g 10 g
11329419 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11409436 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19142.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 452-74-4 | C7H6BrF | 189.027 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 452-74-4
Fórmula molecular C7H6BrF
Peso molecular (g/mol) 189.027
Número MDL MFCD00040940
Clave InChI SLFNGVGRINFJLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-3-fluorotoluene, 3-fluoro-4-bromotoluene, benzene, 1-bromo-2-fluoro-4-methyl, 3-fluoro-4-bromo-toluene, 4-bromo-3-fluoro-1-methylbenzene, 1-bromo-2-fluoro-4-methyl-benzene, 3-fluoro-4-bromo-toluone, 1-brom-2-fluor-4-methylbenzol, zlchem 562
PubChem CID 573280
Nombre IUPAC 1-bromo-2-fluoro-4-metilbenceno
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)Br)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-fluorotoluene
Densidad 1.494
Punto de ebullición 187°C to 188°C
Temperatura de inflamación 74°C (165°F)
Índice de refracción 1.531
Cantidad 10 g
Beilstein 2500154
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.03
Porcentaje de pureza 98%