Learn More
4-Bromo-3-fluorotolueno, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10073720 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10073720 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10167803 25 g Glass Bottle 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10073720 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 311090050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 452-74-4
Número MDL MFCD00040940
Clave InChI SLFNGVGRINFJLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-3-fluorotoluene, 3-fluoro-4-bromotoluene, benzene, 1-bromo-2-fluoro-4-methyl, 3-fluoro-4-bromo-toluene, 4-bromo-3-fluoro-1-methylbenzene, 1-bromo-2-fluoro-4-methyl-benzene, 3-fluoro-4-bromo-toluone, 1-brom-2-fluor-4-methylbenzol, zlchem 562
PubChem CID 573280
Nombre IUPAC 1-bromo-2-fluoro-4-metilbenceno
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)Br)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-fluorotoluene
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.4900g/mL
Punto de ebullición 95.0°C (50.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 34°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H4BrFO
Fórmula lineal CH3C6H3(Br)F
Índice de refracción 1.5290 to 1.5310
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.49
Peso molecular (g/mol) 191.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido