Learn More
Ácido 4-bromo-3-fluorobencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11365025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11365025 250 mg 250 miligramos
11355025 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11365025 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18514.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 374790-97-3 | C6H5BBrFO2 | 218.82 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 374790-97-3
Fórmula molecular C6H5BBrFO2
Peso molecular (g/mol) 218.82
Número MDL MFCD02093066
Clave InChI ACLQPRPXJMWADE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-bromo-3-fluorophenyl boronic acid, boronic acid, 4-bromo-3-fluorophenyl, boronic acid, b-4-bromo-3-fluorophenyl, pubchem7779, 4-bromo-3-fluoro-phenyl boronic acid, acmc-209it9, 4-bromo-3-fluorobenzeneboronicacid
PubChem CID 2773335
Nombre IUPAC ácido (4-bromo-3-fluorofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(Br)C(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-fluorobenzeneboronic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.82
Porcentaje de pureza 95%