Learn More
4-Bromo-2-fluorotolueno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11492608 100 g 100 g
11472608 5 g 5 g
11482608 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492608 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15891.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51436-99-8 | C7H6BrF | 189.027 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51436-99-8
Fórmula molecular C7H6BrF
Peso molecular (g/mol) 189.027
Número MDL MFCD00013551
Clave InChI YZFVUQSAJMLFOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-fluorotoluene, 2-fluoro-4-bromotoluene, benzene, 4-bromo-2-fluoro-1-methyl, toluene,2-fluoro-4-bromo, 4-bromo-2-fluoro-1-methyl-benzene, pubchem1601, acmc-1an2v, 2-fluoro-4-bromo toluene, 4-bromo-2-fluoro-toluene
PubChem CID 171040
Nombre IUPAC 4-bromo-2-fluoro-1-metilbenceno
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)Br)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-fluorotoluene
Densidad 1.492
Punto de ebullición 66°C to 68°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Índice de refracción 1.529
Cantidad 100 g
Beilstein 1859028
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.03
Porcentaje de pureza 99%