Learn More
4-Bromo-2-fluorotolueno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11472608 5 g 5 g
11482608 25 g 25 g
11492608 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11472608 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15891.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51436-99-8 | C7H6BrF | 189.027 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51436-99-8
Fórmula molecular C7H6BrF
Peso molecular (g/mol) 189.027
Número MDL MFCD00013551
Clave InChI YZFVUQSAJMLFOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-fluorotoluene, 2-fluoro-4-bromotoluene, benzene, 4-bromo-2-fluoro-1-methyl, toluene,2-fluoro-4-bromo, 4-bromo-2-fluoro-1-methyl-benzene, pubchem1601, acmc-1an2v, 2-fluoro-4-bromo toluene, 4-bromo-2-fluoro-toluene
PubChem CID 171040
Nombre IUPAC 4-bromo-2-fluoro-1-metilbenceno
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)Br)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-fluorotoluene
Densidad 1.492
Punto de ebullición 66°C to 68°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Índice de refracción 1.529
Cantidad 5 g
Beilstein 1859028
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.03
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-2-fluorotoluene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromo-2-fluorotoluene