Learn More
4-Bromo-2-cloro-1-fluorobenceno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11488647 100 g 100 g
11468647 5 g 5 g
11478647 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11488647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19782.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 60811-21-4 | C6H3BrClF | 209.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60811-21-4
Fórmula molecular C6H3BrClF
Peso molecular (g/mol) 209.44
Número MDL MFCD00051794
Clave InChI CJTIWGBQCVYTQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-3-chloro-4-fluorobenzene, 3-chloro-4-fluorobromobenzene, 4-bromo-2-chlorofluorobenzene, 3-chloro-4-fluorobenzene bromide, 4-bromo-2-chloro-fluorobenzene, 4-bromo-2-chloro-1-fluoro-benzene, benzene, 4-bromo-2-chloro-1-fluoro, pubchem2169, acmc-209mma, ksc493o4n
PubChem CID 3543065
Nombre IUPAC 4-bromo-2-cloro-1-fluorobenceno
SMILES FC1=C(Cl)C=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzene
Densidad 1.727
Punto de ebullición 188°C to 190°C
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Índice de refracción 1.554
Cantidad 100 g
Número UN UN3082
Beilstein 2206652
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.45
Porcentaje de pureza ≥98%