Learn More
4-Bromo-2,2-difenilbutironitrilo 95, %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493378 100 g 100 g
11483378 25 g 25 g
11403388 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493378 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17786.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 39186-58-8 | C16H14BrN | 300.199 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39186-58-8
Fórmula molecular C16H14BrN
Peso molecular (g/mol) 300.199
Número MDL MFCD00001845
Clave InChI IGYSFJHVFHNOEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2,2-diphenylbutyronitrile, 2,2-diphenyl-4-bromobutyronitrile, 4-bromo-2,2-diphenyl-butyronitrile, 3-cyano-3,3-diphenylpropyl bromide, benzeneacetonitrile, .alpha.-2-bromoethyl-.alpha.-phenyl, acmc-1csza, butyronitrile,2-diphenyl, ksc495i2r, aronis25014, bromoethyl diphenyl acetonitrile
PubChem CID 96575
Nombre IUPAC 4-bromo-2,2-difenilbutanenitrilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CCBr)(C#N)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2,2-diphenylbutyronitrile
Punto de fusión 67°C to 69°C
Cantidad 100 g
Número UN UN3439
Beilstein 1684952
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.2
Porcentaje de pureza 95%
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.