Learn More
4-Bromo-1-cloro-2-fluorobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429180
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429180 25 g 25 g
11419180 5 g 5 g
11439180 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429180 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15745.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 60811-18-9 | C6H3BrClF | 209.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60811-18-9
Fórmula molecular C6H3BrClF
Peso molecular (g/mol) 209.44
Número MDL MFCD00042519
Clave InChI AGYWDGVTLKNTBS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-4-chloro-3-fluorobenzene, 3-fluoro-4-chlorobromobenzene, 2-fluoro-4-bromochlorobenzene, 2-chloro-5-bromofluorobenzene, 4-chloro-3-fluorobromobenzene, 5-bromo-2-chlorofluorobenzene, 4-bromo-1-chloro-2-fluoro-benzene, 4-bromo-2-fluorochlorobenzene, benzene, 4-bromo-1-chloro-2-fluoro, 3-fluoro-4-chloro-bromobenzene
PubChem CID 2724690
Nombre IUPAC 4-bromo-1-cloro-2-fluorobenceno
SMILES FC1=C(Cl)C=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1-chloro-2-fluorobenzene
Densidad 1.71
Punto de ebullición 62°C to 64°C (9 mmHg)
Índice de refracción 1.555
Cantidad 25 g
Beilstein 2206649
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.45
Porcentaje de pureza 98%