Learn More
4-Bromo-1,2-difluorobenceno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453924
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453924 100 g 100 g
11433924 5 g 5 g
11443924 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453924 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11934.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 348-61-8 | C6H3BrF2 | 192.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 348-61-8
Fórmula molecular C6H3BrF2
Peso molecular (g/mol) 192.99
Número MDL MFCD00000304
Clave InChI YMQPKONILWWJQG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-3,4-difluorobenzene, 3,4-difluorobromobenzene, benzene, 4-bromo-1,2-difluoro, 3,4-difluorobromebenzene, 4-bromo-1,2-difluoro-benzene, 3,4-difluoro-1-bromobenzene, paragos 390209, fr bf de, pubchem2303, 3,4-difluorophenylbromide
PubChem CID 67675
Nombre IUPAC 4-bromo-1,2-difluorobenceno
SMILES FC1=CC=C(Br)C=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1,2-difluorobenzene
Punto de fusión -4°C
Densidad 1.707
Punto de ebullición 150°C to 151°C
Temperatura de inflamación 33°C (91°F)
Índice de refracción 1.505
Cantidad 100 g
Número UN UN1993
Beilstein 1934811
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.99
Porcentaje de pureza ≥98%