Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-(boc-aminometil)-3-fluorobencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
El ácido 4-(boc-aminometil)-3-fluorobencenoborónico se suele utilizar en la síntesis de compuestos orgánicos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente cerrado herméticamente. Con una ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Boc-aminomethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 351.22 |
| Porcentaje de pureza | 96% |