Learn More
4-(Bis(4-Hidroxifenil)metileno)ciclohexa-2,5-dienona, TRC
Código de producto. 30138629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138629 500 mg 500 miligramos
30136560 1 g 1 g
30003276 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138629 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB434150500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 603-45-2
Fórmula molecular C19 H14 O3
Peso molecular (g/mol) 290.31
Sinónimo Aurin, 4,4'-Dihydroxyfuchsone, Rosalic Acid, Pararosolic Acid, Spirit Aurine, Corallin, Aurin 555, C.I. 43800, 4,4'-Dihydroxyfuchsone, Corallin Spirit Soluble;
Nombre IUPAC 4-[bis(4-hidroxifenil)metilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ona
SMILES Oc1ccc(cc1)C(=C2C=CC(=O)C=C2)c3ccc(O)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Bis(4-Hydroxyphenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dienone
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H14O3/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15/h1-12,20-21H
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.0943