Learn More
Alfa Aesar™ 4-Benzylphenol, 98+%
Código de producto. 11405107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11405107 25g 25 g
1 options
Código de producto. 11405107 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor B22538.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Benzylphenol
CAS 101-53-1
Punto de ebullición 320°C to 322°C
Fórmula molecular C13H12O
Número MDL MFCD00002384
Cantidad 25g
Beilstein 1449572
Índice Merck 14,1143
Sinónimo p-benzylphenol, fesiasept, 4-hydroxydiphenylmethane, 4-hydroxyditane, 4-phenylmethyl phenol, phenol, 4-phenylmethyl, p-hydroxydiphenyl methane, alpha-phenyl-p-cresol, p-hydroxydiphenylmethane, 4-benzyl-phenol
Clave InChI HJSPWKGEPDZNLK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)O
Nombre IUPAC 4-benzylphenol
Peso molecular (g/mol) 184.238
PubChem CID 7563
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.24
Porcentaje de pureza ≥98%