Learn More
4-Benziloxifenil 4-Hidroxifenil Sulfona, TRC
Código de producto. 17931215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17931215 100 mg 100 miligramos
17953125 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17931215 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB287845100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63134-33-8
Fórmula molecular C19 H16 O4 S
Peso molecular (g/mol) 340.39
Sinónimo 4-[[4-(Phenylmethoxy)phenyl]sulfonyl]phenol, 4-Benzyloxy-4'-hydroxydiphenyl sulfone, 4-Benzyloxyphenyl 4-hydroxyphenyl sulfone, 4-Benzyloxyphenyl-4'-hydroxyphenyl sulfone, 4-Hydroxy-4'-benzyloxydiphenyl sulfone, BPS-BN, BPS-MA 3, p-(p-Benzyloxyphenylsulfonyl)phenol
Nombre IUPAC 4-(4-fenilmetoxifenil)sulfonilfenol
SMILES Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(OCc3ccccc3)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisphenol S-monobenzyl ether
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H16O4S/c20-16-6-10-18(11-7-16)24(21,22)19-12-8-17(9-13-19)23-14-15-4-2-1-3-5-15/h1-13,20H,14H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.0769