Learn More
4-Bencilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11369885 5 g 5 g
11359885 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11369885 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19873.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1135-12-2 | C13H13N | 183.254 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1135-12-2
Fórmula molecular C13H13N
Peso molecular (g/mol) 183.254
Número MDL MFCD00047861
Clave InChI WDTRNCFZFQIWLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminodiphenylmethane, benzenamine, 4-phenylmethyl, 4-benzyl-phenylamine, 4-benzylbenzenamine, 4-benzylphenylamine, 4-benzylaniline, hcl, 4-benzyl aniline, 4-benzyl-aniline, #, p-aminodiphenylmethan
PubChem CID 136914
Nombre IUPAC 4-bencilanilina
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzylaniline
Punto de fusión 35°C to 38°C
Punto de ebullición 142°C to 144°C (1 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 2208463
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.25
Porcentaje de pureza 98%