Learn More
Sulfona de 4-aminofenil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10244320 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10244320 100 g 100 g
10192650 5 g 5 g
10102660 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10244320 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 104361000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 80-08-0 | C12H12N2O2S | 248.3 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-08-0
Fórmula molecular C12H12N2O2S
Peso molecular (g/mol) 248.3
Número MDL MFCD00007887
Clave InChI MQJKPEGWNLWLTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dapsone, diaphenylsulfone, 4,4'-diaminodiphenyl sulfone, dapson, 4,4'-sulfonyldianiline, diaphenylsulfon, sulfona, 4-aminophenyl sulfone, avlosulfone, diphenasone
PubChem CID 2955
ChEBI CHEBI:4325
Nombre IUPAC 4-(4-Aminofenil)sulfonilanilina
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminophenyl sulfone
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 173°C to 178°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (H2NC6H4)2SO2
Cantidad 100 g
Beilstein 13, 536
Índice Merck 15, 2822
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted hydrochloric acid,soluble in alcohol,methanol and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.3
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Aminophenyl sulfone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.