Learn More
(4-aminofenilo)(fenil)metanol, TRC
Código de producto. 30011879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011879 500 mg 500 miligramos
30005229 100 mg 100 miligramos
30007145 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011879 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA620978500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25782-57-4
Fórmula molecular C13 H13 N O
Peso molecular (g/mol) 199.248
Sinónimo 4-Amino-α-phenylbenzenemethanol, (4-Amino-phenyl)-phenyl-methanol, 1-(4-Aminophenyl)-1-phenylmethanol, 4-Aminobenzhydrol, NSC 50521, α-(4-Aminophenyl)benzyl Alcohol;
Nombre IUPAC (4-aminofenil)-fenilmetanol
SMILES Nc1ccc(cc1)C(O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Aminophenyl)(phenyl)methanol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13NO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13,15H,14H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.1