Learn More
4-Amino-4'-clorodifenil sulfona, TRC
Código de producto. 30136438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136438 1 g 1 g
30006901 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136438 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6037751G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7146-68-1
Fórmula molecular C12 H10 Cl N O2 S
Peso molecular (g/mol) 267.73
Sinónimo 4-[(4-Chlorophenyl)sulfonyl]benzenamine, p-[(p-Chlorophenyl)sulfonyl]aniline, 4-(4-Chlorobenzenesulfonyl)phenylamine, 4-Amino-4'-chlorodiphenyl Sulfone, 4-Aminophenyl 4-chlorophenyl Sulfone, NSC 23812, NSC 51990, p-(p-Chlorophenylsulfonyl)aniline, p-Aminophenyl p-Chlorophenyl Sulfone;
Nombre IUPAC 4-(4-clorofenil)sulfonilanilina
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(Cl)cc2
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Amino-4'-chlorodiphenyl Sulfone
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10ClNO2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,14H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.0121