Learn More
4-Amino-2,5-difluorobenzonitrilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455637 1 g 1 g
11465637 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11455637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23611.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 112279-61-5 | C7H4F2N2 | 154.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112279-61-5
Fórmula molecular C7H4F2N2
Peso molecular (g/mol) 154.12
Número MDL MFCD00190102
Clave InChI LAPGMTOHOQPDGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-difluoro-4-aminobenzonitrile, 4-cyano-2,5-difluoroaniline, 4-amino-2,5-difluoro-benzonitrile, 4-amino-2,5-difluorobenzenecarbonitrile, 4-cyano, pubchem3536, ksc507o5b, 4-cyano-2,5-difluoro-aniline, timtec-bb sbb028311, buttpark 100\07-75
PubChem CID 2735900
Nombre IUPAC 4-amino-2,5-difluorobenzonitrilo
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)N)F)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile
Punto de fusión 91°C to 94°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.12
Porcentaje de pureza 96%