Learn More
4-Acetamidophenol, 98%, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar A11240.36
Cantidad 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11359439
  • 67.80€ / 500 g
 Artículo restringido
En stock
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Cyclooxygenase inhibitor and widely used analgesic. 4-Acetamidophenol formulated pharmaceutical products are used as antiinfectant, analgesic, anti rheumatic and antipyretic. It is used as an intermediate in organic synthesis, hydrogen peroxide stabilizer and photographic chemicals.
Solubility
Soluble in alcohol, dimethylformamide, ethylene dichloride, acetone and ethyl acetate. Slightly soluble in water and ether.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, acids and alkali metals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
103-90-2
151.17
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
1983
N-(4-hydroxyphenyl)acetamide
C8H9NO2
MFCD00002328
acetaminophen, 4-acetamidophenol, paracetamol, apap, n-4-hydroxyphenyl acetamide, tylenol, acetaminofen, panadol, datril, p-acetamidophenol
CHEBI:46195
CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
4-Acetamidophenol
1.293
MFCD00002328
2208089
acetaminophen, 4-acetamidophenol, paracetamol, apap, n-4-hydroxyphenyl acetamide, tylenol, acetaminofen, panadol, datril, p-acetamidophenol
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
N-(4-hydroxyphenyl)acetamide
1983
151.17
103-90-2
C8H9NO2
500g
14,47
Soluble in alcohol,dimethylformamide,ethylene dichloride,acetone and ethyl acetate. Slightly soluble in water and ether.
CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1
151.17
CHEBI:46195
98%
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 4-Acetamidophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetaminophen
SDS Documentos