Learn More
4-Acetamidophenol, 98%, Thermo Scientific™
42.20€ - 420.00€
| CAS | 103-90-2 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C8H9NO2 |
| Peso molecular (g/mol) | 151.17 |
| Número MDL | MFCD00002328 |
| Clave InChI | RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | acetaminophen, 4-acetamidophenol, paracetamol, apap, n-4-hydroxyphenyl acetamide, tylenol, acetaminofen, panadol, datril, p-acetamidophenol |
| PubChem CID | 1983 |
| ChEBI | CHEBI:46195 |
| Nombre IUPAC | N-(4-hydroxyphenyl)acetamide |
| SMILES | CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1 |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
11473574
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11240.30 |
250g |
42.20€
250 g |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
|
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo. Artículo restringido |
|||||||||
|
11359439
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11240.36 |
500g |
67.80€
500 g |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
|
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo. Artículo restringido |
|||||||||
|
11463574
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11240.0B |
1000g |
112.00€ 100.65€ / 1000 g Ahorro 11.35€ 10% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
|
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo. Artículo restringido |
|||||||||
|
11483574
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11240.0I |
5000g |
420.00€
5000 g |
Fecha estimada de envoi: 05-10-2026
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
|
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo. Artículo restringido |
|||||||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsCyclooxygenase inhibitor and widely used analgesic. 4-Acetamidophenol formulated pharmaceutical products are used as antiinfectant, analgesic, anti rheumatic and antipyretic. It is used as an intermediate in organic synthesis, hydrogen peroxide stabilizer and photographic chemicals.
Solubility
Soluble in alcohol, dimethylformamide, ethylene dichloride, acetone and ethyl acetate. Slightly soluble in water and ether.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, acids and alkali metals.
| C8H9NO2 | |
| MFCD00002328 | |
| acetaminophen, 4-acetamidophenol, paracetamol, apap, n-4-hydroxyphenyl acetamide, tylenol, acetaminofen, panadol, datril, p-acetamidophenol | |
| CHEBI:46195 | |
| CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1 |
Especificaciones
| 4-Acetamidophenol | |
| 1.293 | |
| MFCD00002328 | |
| 14,47 | |
| Soluble in alcohol,dimethylformamide,ethylene dichloride,acetone and ethyl acetate. Slightly soluble in water and ether. | |
| CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1 | |
| 151.17 | |
| CHEBI:46195 | |
| 98% |
| 103-90-2 | |
| C8H9NO2 | |
| 2208089 | |
| acetaminophen, 4-acetamidophenol, paracetamol, apap, n-4-hydroxyphenyl acetamide, tylenol, acetaminofen, panadol, datril, p-acetamidophenol | |
| RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N | |
| N-(4-hydroxyphenyl)acetamide | |
| 1983 | |
| 151.17 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 203-157-5
missing translation for 'rtecsNumber' : AE4200000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- 4-Acetamidophenol
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: Acetaminophen