Learn More
4-[6-(Tributilstannil)-2-piridinil]morfolina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10715213
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10715213 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10012264 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10715213 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC38341DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 869901-24-6
Fórmula molecular C21H38N2OSn
Peso molecular (g/mol) 453.258
Número MDL MFCD08271894
Clave InChI LDERBIPTTICDSG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-6-tributylstannyl pyridin-2-yl morpholine, 4-6-tributylstannyl-2-pyridinyl morpholine, pubchem21425, 4-6-tributylstannanyl-pyridin-2-yl-morpholine, morpholine,4-6-tributylstannyl-2-pyridinyl
PubChem CID 18525739
Nombre IUPAC tributil-(6-morfolin-4-ilpiridin-2-il)stannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC(=N1)N2CCOCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[6-(Tributylstannyl)-2-pyridinyl]morpholine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.25
Porcentaje de pureza 95%