Learn More
4-[6-(Tributilstannil)-2-piridinil]morfolina, 95 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[6-(Tributylstannyl)-2-pyridinyl]morpholine |
| % mín. CAS | 94.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 453.25 |
| Porcentaje de pureza | 95% |