Learn More
4-(6-Hidrazino-4-pirimidinil)morfolina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10496794
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10496794 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10486794 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10496794 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08619DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
CAS 5767-36-2
Fórmula molecular C8H13N5O
Peso molecular (g/mol) 195.226
Clave InChI XWDNLTCJJYYYCI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-6-hydrazinylpyrimidin-4-yl morpholine, 4-6-hydrazinopyrimidin-4-yl morpholine, morpholine, 4-6-hydrazinyl-4-pyrimidinyl, 4-6-hydrazino-4-pyrimidinyl morpholine, 6-morpholin-4-ylpyrimidine-4-ylhydrazine, 4-6-hydrazino-pyrimidin-4-yl-morpholine, 6-morpholin-4-yl-pyrimidin-4-yl-hydrazine
PubChem CID 13393622
Nombre IUPAC (6-morfolin-4-ilpirimidin-4-il)hidrazina
SMILES C1COCCN1C2=CC(=NC=N2)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(6-Hydrazino-4-pyrimidinyl)morpholine
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.22
Porcentaje de pureza 95%