Learn More
4-(6-Hidrazino-4-pirimidinil)morfolina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10486794
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10486794 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10496794 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
2 options
Código de producto. 10486794
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO08619DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 5767-36-2
Fórmula molecular C8H13N5O
Peso molecular (g/mol) 195.226
Clave InChI XWDNLTCJJYYYCI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-6-hydrazinylpyrimidin-4-yl morpholine, 4-6-hydrazinopyrimidin-4-yl morpholine, morpholine, 4-6-hydrazinyl-4-pyrimidinyl, 4-6-hydrazino-4-pyrimidinyl morpholine, 6-morpholin-4-ylpyrimidine-4-ylhydrazine, 4-6-hydrazino-pyrimidin-4-yl-morpholine, 6-morpholin-4-yl-pyrimidin-4-yl-hydrazine
PubChem CID 13393622
Nombre IUPAC (6-morfolin-4-ilpirimidin-4-il)hidrazina
SMILES C1COCCN1C2=CC(=NC=N2)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(6-Hydrazino-4-pyrimidinyl)morpholine
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.22
Porcentaje de pureza 95%