Learn More
4,6-Decadiina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480308
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15480308 1 g 1 g
15490308 5 g 5 g
15400318 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15480308 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53467.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16387-71-6 | C10H14 | 134.222 g/mol
6-Decen-6-yne is prepared from 4,6-Decadiyne. PDA(poly 4,6-Decadiyne) is used in preparation of thin films. 4,6-decadiyne is used as a substrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 6-decen-6-ina está preparada a partir de 4,6-decadiina. La PDA(4,6-decadiina poli) se utiliza en la preparación de películas finas. La 4,6-decadiina se utiliza como sustrato.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16387-71-6
Fórmula molecular C10H14
Peso molecular (g/mol) 134.222
Número MDL MFCD00041645
Clave InChI LIWZSNTUMSGWTF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,6-decadiyne, acmc-1c48i
PubChem CID 140067
Nombre IUPAC deca-4,6-diine
SMILES CCCC#CC#CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Decadiyne
Densidad 0.82
Punto de ebullición 96°C (15 mmHg)
Fórmula lineal CH3(CH2)2C≡CC≡C(CH2)2CH3
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.22
Porcentaje de pureza 97%