Learn More
4',6,7-Trihidroxiisoflavona, TRC
Código de producto. 30009436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009436 100 mg 100 miligramos
30006102 50 mg 50 miligramos
30012700 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009436 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT795360100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17817-31-1
Fórmula molecular C15 H10 O5
Peso molecular (g/mol) 270.24
Sinónimo Demethyltexasin, 6-Hydroxydaidzein, Desmethylglycitein, Soybean factor 2
Nombre IUPAC 6,7-dihidroxi-3-(4-hidroxifenil)cromeno-4-una
SMILES Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)c(O)cc3C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4',6,7-Trihydroxyisoflavone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-14-6-13(18)12(17)5-10(14)15(11)19/h1-7,16-18H
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.0528