CAS RN 17817-31-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4',6,7-Trihidroxiisoflavona, TRC
CAS: 17817-31-1 Fórmula molecular: C15 H10 O5 Peso molecular (g/mol): 270.24 Sinónimo: Demethyltexasin,6-Hydroxydaidzein,Desmethylglycitein,Soybean factor 2 Nombre IUPAC: 6,7-dihidroxi-3-(4-hidroxifenil)cromeno-4-una SMILES: Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)c(O)cc3C2=O