Learn More
4-(5-Bromopirimidin-2-il)morfolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10038199 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10038199 5 g Frasco de vidrio 5 g
10433530 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10038199 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 432700050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 84539-22-0 | C8H10BrN3O | 244.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84539-22-0
Fórmula molecular C8H10BrN3O
Peso molecular (g/mol) 244.09
Número MDL MFCD00483251
Clave InChI CEXBOCXKAGPRHD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-5-bromopyrimidin-2-yl morpholine, 5-bromo-2-morpholin-1-yl-pyrimidine, 4-5-bromo-pyrimidin-2-yl-morpholine, morpholine, 4-5-bromo-2-pyrimidinyl, 5-bromo-2-morpholinopyrimidine, 5-bromo-2-4-morpholino pyrimidine, 5-bromo-2-morpholin-4-yl pyrimidine, acmc-209pvb, 2-morpholino-5-bromopyrimidine, 5-bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine
PubChem CID 5144362
Nombre IUPAC 4-(5-bromopirimidin-2-il)morfolina
SMILES C1COCCN1C2=NC=C(C=N2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(5-Bromopyrimidin-2-yl)morpholine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 91°C to 93°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.09
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(5-Bromopyrimidin-2-yl)morpholine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.