Learn More
4,4'-Sulfonildifenol, 99,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10466970 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10466970 500 g Frasco de plástico 500 g
1 options
Código de producto. 10466970 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 146915000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 4'-Sulfonyldiphenol
Nombre de nota 99.7%
CAS 80-09-1
% mín. CAS 99.6
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >245°C
Color Gris verdoso a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.6 % min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C12H10O4S
Fórmula lineal O2S(C6H4OH)2
Número MDL MFCD00002350
Cantidad 500 g
Beilstein 06, 861
Sinónimo 4,4'-sulfonyldiphenol, bisphenol s, bis 4-hydroxyphenyl sulfone, phenol, 4,4'-sulfonylbis, 4,4'-dihydroxydiphenyl sulfone, 4-hydroxyphenyl sulfone, bis p-hydroxyphenyl sulfone, 4,4'-sulfonylbisphenol, diphone c
Información de solubilidad Solubility in water: 1.1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Clave InChI VPWNQTHUCYMVMZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Nombre IUPAC 4-(4-hidroxifenil)sulfonilfenol
Peso molecular (g/mol) 250.27
PubChem CID 6626
ChEBI CHEBI:34372
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.27
Porcentaje de pureza 99.70%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4'-Sulfonyldiphenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2