Learn More
4-(4-Morfolinil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15422138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15422138 25 g 25 g
15402138 1 g 1 g
15412138 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15422138 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55779.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2767-91-1 | C9H12N2O | 164.208 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2767-91-1
Fórmula molecular C9H12N2O
Peso molecular (g/mol) 164.208
Número MDL MFCD00704054
Clave InChI QJWQYVJVCXMTJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-morpholinopyridine, 4-pyridin-4-yl morpholine, 4-4-pyridyl morpholine, morpholine, 4-4-pyridinyl, acmc-1cmri, 4-4-pyridinyl morpholine, 4-4-morpholinyl pyridine
PubChem CID 4145413
Nombre IUPAC 4-piridin-4-ilmorfolina
SMILES C1COCCN1C2=CC=NC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Morpholinyl)pyridine
Punto de fusión 102°C to 108°C
Color Amarillo a naranja
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo