Learn More
4-(4-metilperhidro-1,4-diazepin-1-il)benzonitrilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 10327064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10327064 1 g 1 g
10704097 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10327064 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC60316DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 166438-80-8
Fórmula molecular C13H17N3
Peso molecular (g/mol) 215.3
Clave InChI LWRMQRYMWJWCLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzonitrile, 4-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl benzonitrile, benzonitrile,4-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl, 4-4-methylhomopiperazin-1-yl benzonitrile, 4-4-methyl-1,4-diazaperhydroepinyl benzenecarbonitrile, 4-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepine-1-yl benzonitrile
PubChem CID 18001106
Nombre IUPAC 4-(4-metil-1,4-diazepan-1-il)benzonitrilo
SMILES CN1CCCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)benzonitrile
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.3
Porcentaje de pureza 97%