Learn More
4,4'-Methylenedianiline, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10183060 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10183060 250 g Glass bottle 250 g
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10183060 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 158042500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101-77-9
Fórmula molecular C13H14N2
Peso molecular (g/mol) 198.27
Número MDL MFCD00007914
Clave InChI YBRVSVVVWCFQMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-methylenedianiline, 4,4'-diaminodiphenylmethane, dadpm, methylenedianiline, dianilinomethane, tonox, p,p'-methylenedianiline, dianilinemethane, bis 4-aminophenyl methane, 4-4-aminobenzyl aniline
PubChem CID 7577
ChEBI CHEBI:32506
Nombre IUPAC 4-[(4-aminofenil)metil]anilina
SMILES NC1=CC=C(CC2=CC=C(N)C=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 4'-Methylenedianiline
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 89°C to 94°C
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CH2(C6H4NH2)2
Cantidad 250 g
Beilstein 13, 238
Índice Merck 15, 2982
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.27
Porcentaje de pureza ≥96.0% (GC)
Forma física Liquid