Learn More
4,4'-Metilendi-o-toluidina, TRC
Código de producto. 30136545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136545 25 g 25 g
30132960 50 g 50 g
30008510 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136545 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22747025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 838-88-0
Fórmula molecular C15 H18 N2
Peso molecular (g/mol) 226.32
Sinónimo o-Toluidine, 4,4'-methylenedi- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-Methylenebis[2-methylbenzenamine], 2,2'-Dimethyl-4,4'-methylenedianiline, 3,3'-Dimethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane, 4,4'-Amino-3,3'-dimethyldiphenylmethane, 4,4'-Diamino-3,3'-dimethyldiphenylmethane, 4,4'-Methylenebis(o-toluidine), 4,4'-Methylenebis[2-methylaniline], 4,4'-Methylenedi-o-toluidine, Bis(3-methyl-4-aminophenyl)methane, Bis(4-amino-3-methylphenyl)methane, Di(3-methyl-4-aminophenyl)methane, Kayabond C 100, Kayahard MDT, NSC 37146
Nombre IUPAC 4-[(4-amino-3-metilfenil)metil]-2-metilanilina
SMILES Cc1cc(Cc2ccc(N)c(C)c2)ccc1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Diamino-3,3'-dimethyldiphenyl methane
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18N2/c1-10-7-12(3-5-14(10)16)9-13-4-6-15(17)11(2)8-13/h3-8H,9,16-17H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.147